Tisk…
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 2020 CZK
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epichlorhydrin 99%
(R)-(-)-Epichlorhydrin
Vzorec: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Bod varu: 114 °C (760 mmHg)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,183 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077759
CAS číslo: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)