Tisk…
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
30150.295EA 1060 CZK
30150.295 30150.375 30150.320 30150.400
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed