Kyselina sírová standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
124230010
124230025
ACRO124230010EA
1710
CZK
ACRO124230010
ACRO124230025
Kyselina sírová standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Hustota: 1,005 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.0998 to 0.1002 N (20°C) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |