Tisk…
Kyselina sírová 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
30146.291EA 1040 CZK
30146.291 30146.400
Kyselina sírová 0.02 mol/l (0.04 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,004 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed