Thiosíran sodný 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35244-1L
35244-6X1L
35244-1LEA
1590
CZK
35244-1L
35244-6X1L
Thiosíran sodný 1 M Na2S2O3 (1N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Bod varu: 100 °C (1,013 hPa) Hustota: 1,120 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.999 - 1.001 |