Thiosíran sodný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88628.LQ
88628.LS
88628.LQEA
2510
CZK
88628.LQ
88628.LS
Thiosíran sodný concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Thiosíran sodný
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003499
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |