Tisk…
Thiosíran sodný 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 4150 CZK
35233-1L 35233-6X1L
Thiosíran sodný 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Bod varu: 100 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002