Tisk…
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Dodavatel: REAGECON
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
T20105 T20101
REGET20105EA 2240 CZK
REGET20105 REGET20101
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100
Bod tání: 48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844