Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31553.294EA
660
CZK
31553.294
31553.363
31553.408
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Thiosíran sodný
Vzorec:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 Bod varu: 100 Bod tání: 48 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |