Thiosíran sodný 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
35245-1L
35245-10L-VP
35245-5L-VP
35245-6X1L
35245-1LEA
1170
CZK
35245-1L
35245-10L-VP
35245-5L-VP
35245-6X1L
Thiosíran sodný 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Bod varu: 100 °C (1,013 hPa) Hustota: 1,0 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Výsledky specifikačního testu
Factor | 0.999 - 1.001 |