Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
7101.1000EA
2700
CZK
7101.1000
7101.9010
7101.9020
Thiosíran sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Thiosíran sodný
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) | 0.0997 - 0.1003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |
Sulfate and Sulfite (as SO4) | max. 50 |