Tisk…
Thiosíran sodný solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35645.K2 35645.M4
35645.K2EA 1230 CZK
35645.K2 35645.M4
Thiosíran sodný solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Thiosíran sodný
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003499
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100
Bod tání: 48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844