Thiosíran sodný solution_standardised 0.01 N aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35643.K2
35643.M4
35643.K2EA
1170
CZK
35643.K2
35643.M4
Thiosíran sodný solution_standardised 0.01 N aqueous solution
Thiosíran sodný
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003499
Vzorec:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 Bod varu: 100 Bod tání: 48 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS číslo: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |