Tisk…
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
31624.290EA 2480 CZK
31624.290 31624.320
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 109 °C (1013 hPa)
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed