Kyselina dusičná 32,5%
Dodavatel: VWR Collection
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nitric acid solution
VWRS5557.9200EA
0
CZK
VWRS5557.9200
VWRS5557.9950
Kyselina dusičná 32,5%
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Bod varu: ∼86 °C (1013 hPa) Bod tání: –42 °C Hustota: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS číslo: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 II Merck Index: 13,06610 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...