Tisk…
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
98108.290EA 822 CZK
98108.290 98108.360 98108.400
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l