Tisk…
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
31627.368EA 2400 CZK
31627.368 31627.404 31627.290
Hydroxid sodný 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF Volumetric
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test