Tisk…
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Caustic soda
31951.290EA 1040 CZK
31951.290 31951.370 31951.404
Hydroxid sodný 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: >105 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l