Tisk…
Hydroxid sodný standard solution 0.2 mol/l (0.2 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
349685000 349680025
ACRO349685000EA 931 CZK
ACRO349685000 ACRO349680025
Hydroxid sodný standard solution 0.2 mol/l (0.2 N) in water
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.1996 to 0.2004 N