Hydroxid sodný 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Caustic soda
31956.296EA
618
CZK
31956.296
31956.410
Hydroxid sodný 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH MW: 40 Bod varu: >105 °C (1013 hPa) Bod tání: 323 Hustota: 1.02 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |