Tisk…
Podnosy laboratorní
Dodavatel: Brand
156640 156642 156644 156646 156648 156650
BRND156640EA 359 CZK
BRND156640 BRND156642 BRND156644 BRND156646 BRND156648 BRND156650
Podnosy laboratorní
Podnosy/Misky/Kelímky Podnosy/misky laboratorní
PP, bílé.
  • velice dobrá chemická odolnost
  • velice dobrá tepelná odolnost
  • hladký povrch pro snadné čištění
S výstupky na dně. Velice univerzální podnosy, ideální pro široké rozpětí aplikací. Výstupky na dně umožňují použít podnosy jako vyvíjecí podnosy.