Tisk…
Nádobka barvící s víkem
Dodavatel: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 5980 CZK
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Nádobka barvící s víkem
Nádoby Nádoby pro barvení
Sodno-vápenaté sklo
Pro 10 standardních sklíček, rozměry (76 x 26 mm)
Informace pro objednávání: Prosím objednejte si barvící nádobku, podnos a drátěné držadlo zvlášť.