Tisk…
Ubrousky, vlhčené, WYPALL*
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
7772 7775 7776
115-1559EA 8830 CZK
115-1559 115-1560 115-1561
Ubrousky, vlhčené, WYPALL*
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky vlhčené
Bezvodé čistící ubrousky WYPALL* jsou vyrobené z impregnovaného zdrsněného polypropylenu a jsou speciálně navrženy pro vysoce účinné čistění nástrojů a strojů. Díky tomu, že neobsahují d-limonen, ubrousky snadno odstraňují nečistoty. Kombinace hydratačního krému se speciálně navrženou tkaninou též zajišťuje, že ruce zůstávají čisté a v optimálním stavu.
  • Dodávány v přenosném, uzavíratelném dávkovači
  • Absorpční vrstva nasaje a zadrží nečistoty, čímž brání jejich návratu na ruce
  • Pokročilý čistící prostředek: Bez potřeby gelů, hadrů, mýdla nebo vody