Tisk…
Spojky hadiček, tvar-T
Dodavatel: Brand
152800 152803 152805 152810 152815
BRND152800EA 644 CZK
BRND152800 BRND152803 BRND152805 BRND152810 BRND152815
Spojky hadiček, tvar-T
Fitinky a konektory
PP, průsvitné.
  • dobrá mechanická a chemické odolnost
  • velmi dobrá teplotní odolnost
  • autoklávovatelné
Uvedené rozměry jsou nominální a přesné v závislosti na pružnosti vybrané velikosti hadice. Použijte náš selektor hadic 229-0111 ke správnému zjištění velikosti pro připojení na danou spojku (konektor).
Vhodné pro potraviny.
Certifikace: Odpovídá předpisům pro potraviny a léčiva 90/128 CEE 92/39 CEE a FDA 21 CFR 177.1520.