Tisk…
Sklíčka krycí
Dodavatel: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 1850 CZK
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Sklíčka krycí
Sklíčka krycí
Tyto krycí sklíčka jsou vyrobeny z čistého bílého čirého skla a nabízí dobrou chemickou odolnost.
  • automatická výroba zaručuje kvalitu připravenou k použití
  • čisté, bez prachu a mastnoty
  • nezkreslující
Rovnost: ±3 µm