Tisk…
Counting chambers, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Dodavatel: Brand
719805 719820
BRND719805EA 1810 CZK
BRND719805 BRND719820
Counting chambers, BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Tato komora je často používaná pro počítání buněk.
  • Mřížka se odlišuje od obvyklých systémů pro počítání krevních buněk její velkou plochou 16 mm²
  • To je 16 velkých čverců o 1 mm²
  • 16 mini čtverců se stranou 0,25 mm a plochou 0,0625 mm²