Tisk…
Počítací komory, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Dodavatel: Brand
719505 719520
BRND719505EA 1810 CZK
BRND719505 631-1159
Počítací komory, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Velké čtverce jsou rozděleny do 16 skupin čtverců o straně 0,2 mm.
  • Mřížka ukazuje devět velkých čtverců 1 mm²
  • Střední velký čtverec s podskupinami čtverců
  • 16 mini čtverců s 0,05 mm stranami (= 0,0025 mm²)