Tisk…
Počítací komory, BLAUBRAND® Neubauer
Dodavatel: Brand
718605 718620
BRND718605EA 1810 CZK
BRND718605 BRND718620
Počítací komory, BLAUBRAND® Neubauer
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Čtyři velké čtverce v rozích značeny 'L' pro počítání leukocytů a každý je rozdělen na 16 čtverců o straně 0,25 mm.
  • mřížka ukazuje devět velkých čtverců, každý 1 mm²
  • velký čtverec ve středu je rozdělen na 16 čtverců se stranou 0,25 mm
  • každá skupina čtverců obsahuje 16 mini čtverců se stranou 0,05 mm, každá má plochu 0,0025 mm²
Pět skupin čtverců ve velké středovém čtverci se používají pro počítání thrombocytů a erytrocytů.
Oproti pokročilejším vylepšeným Neubauerovým počítacím komorám, počítaná plocha každé skupiny čtverců je omezena jednou z vnějších trojitých hraničních řad.