Tisk…
Counting chambers, BLAUBRAND® Thoma
Dodavatel: Brand
718005 718020
BRND718005EA 1810 CZK
BRND718005 BRND718020
Counting chambers, BLAUBRAND® Thoma
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
Dvojitá mřížka. Členitá síť odpovídá velkému čtverci, který leží uprostřed Neubauerovy komory. Plocha malého čtverce je 0,0025 mm². Tím, že vnější velké čtverce nejsou zahrnuty, systém Thoma je pouze používán k počítání trombocytů a erytrocytů.