Tisk…
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Caustic soda
31770.294EA 985 CZK
31770.294 31770.363 31770.374 31770.408 31770.443
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Hydroxid sodný
Sodium hydroxide 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution AVS TITRINORM® volumetric solution
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 to 0.1002 mol/l
Conforms to BDH 19145 Passes test