Tisk…
Hydroxid sodný standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
124190010 124190025 124190250
ACRO124190010EA 1310 CZK
ACRO124190010 ACRO124190025 ACRO124190250
Hydroxid sodný standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0995 to 0.1005 N (20 °C)
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %