Hydroxid sodný 0.111 mol/l (0.111 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for milk acidity analysis according to Dornic
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
Caustic soda
31760.290EA
1340
CZK
31760.290
31760.368
Hydroxid sodný 0.111 mol/l (0.111 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for milk acidity analysis according to Dornic
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Hustota: 1 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1108 - 0.1112 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |