Kyselina dusičná 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
30065.291EA
777
CZK
30065.291
Kyselina dusičná 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Hustota: 1,035 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS číslo: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |