Tisk…
Kyselina dusičná standardised solution 1.0 N
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35624.AP 35624.K2
35624.APEA 1350 CZK
35624.AP 35624.K2
Kyselina dusičná standardised solution 1.0 N
Kyselina dusičná
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Vzorec: HNO₃
Hustota: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III