Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
|
|
Synonyms:
Permanganic acid potassium salt
PP2020F
PP2020W
REGEPP2020FEA
3710
CZK
REGEPP2020F
REGEPP2020W
Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |