Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
31451.326EA
3450
CZK
31451.326
31451.292
Manganistan draselný 0.2 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1996 - 0.2004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |