Tisk…
Manganistan draselný 0.2 M KMnO4 (1N) Volumetric, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
35184-1L 35184-6X1L
35184-1LEA 1850 CZK
35184-1L 35184-6X1L
Manganistan draselný 0.2 M KMnO4 (1N) Volumetric, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
MW: 158.03
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective