Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
Synonyms:
Permanganic acid potassium salt
31455.295EA
906
CZK
31455.295
31455.320
Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Manganistan draselný
Vzorec:
KMnO₄ MW: 158.03 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS číslo: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 12,07824 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |