Tisk…
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
30110.264EA 1722 CZK
30110.264 30110.297 30110.320
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
MW: 100.46
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: -101
Hustota: 1.050 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011325
CAS číslo: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed