Tisk…
Perchloric acid 0.1 M in acetic acid, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
348630010 348630025
ACRO348630010EA 5230 CZK
ACRO348630010 ACRO348630025
Perchloric acid 0.1 M in acetic acid, pure
Perchloric acid
Vzorec: HClO₄
MW: 100.46
Bod varu: 39
Bod tání: -101
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011325
CAS číslo: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M