Tisk…
Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30025.293EA 1250 CZK
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Kyselina chlorovodíková 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST traceable Confirmed