Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30024.324EA 1230 CZK
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Hustota: 1.02 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed