Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
E447-1LEA 4550 CZK
E447-1L E447-500ML
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Base Titration 900 – 1100 mmol/l