Tisk…
Kyselina chlorovodíková standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 1900 CZK
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Kyselina chlorovodíková standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Hustota: 1.02 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)