Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.5 M HCl (0.5N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
35329-1LEA 858 CZK
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
Kyselina chlorovodíková 0.5 M HCl (0.5N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: >100 °C (1,013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective