Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
7111.1000EA 1070 CZK
7111.1000 7111.9010
Kyselina chlorovodíková 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1