Tisk…
Kyselina chlorovodíková standardised solution 0.5 N
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35642.K2 35642.K7
35642.K2EA 1160 CZK
35642.K2 35642.K7
Kyselina chlorovodíková standardised solution 0.5 N
Kyselina chlorovodíková
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Vzorec: HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III