Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.357 mol/l (N/2.8), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
30023.296EA 2310 CZK
30023.296
Kyselina chlorovodíková 0.357 mol/l (N/2.8), AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Hustota: 1,02 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.3563 - 0.3577 mol/l
NIST traceable Confirmed