Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 1830 CZK
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST traceable Confirmed