Tisk…
Kyselina chlorovodíková standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124200010 124200025 124200100 124200250
ACRO124200010EA 1100 CZK
ACRO124200010 ACRO124200025 ACRO124200100 ACRO124200250
Kyselina chlorovodíková standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
Titration Iodometric ≥96.0 %